Print…
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Peso Molecular: 161.16 g/mol
Ponto de Fusão: 196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020382
Número CAS: 50685-26-2