Print…
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
OR16983-100G OR16983-25G OR16983-500G
APOSOR16983-100GEA 49.3 EUR
APOSOR16983-100G APOSOR16983-25G APOSOR16983-500G
Bis(4-nitrophenyl)carbonate 98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Fórmula: C₁₃H₈N₂O₇
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007322
Número CAS: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4