Print…
2-Nitro-m-toluidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 0 EUR
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00074851
Número CAS: 601-87-6