Print…
3-Amino-o-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16980-1G OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-1GEA 0 EUR
APOSOR16980-1G APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007787
Número CAS: 53222-92-7