Print…
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 29 EUR
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅IN₂O₂
Peso Molecular: 252.01 g/mol
Ponto de Fusão: 241…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00461121
Número CAS: 75092-30-7