Print…
3,5-Di-terc-butilbenzaldeído
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-terc-butilbenzaldeído
3,5-Di-terc-butilbenzaldeído
Fórmula: C₁₅H₂₂O
Ponto de ebulição: 130…132 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026298
Número CAS: 17610-00-3