Print…
4-(Methylamino)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16971-25G OR16971-5G
APOSOR16971-25GEA 68.7 EUR
APOSOR16971-25G APOSOR16971-5G
4-(Methylamino)benzonitrile
4-(Methylamino)benzonitrile
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016381
Número CAS: 4714-62-9