Print…
1,9-Nonanediol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16970-100G OR16970-500G
APOSOR16970-100GEA 26.1 EUR
APOSOR16970-100G APOSOR16970-500G
1,9-Nonanediol 98%
1,9-Nonanediol
Fórmula: C₉H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 177 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002991
Número CAS: 3937-56-2