Print…
Tetrabutylammonium acetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium acetate
OR16951-100G OR16951-500G OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA 29 EUR
APOSOR16951-100G APOSOR16951-500G APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammonium acetate 98%
Tetrabutylammonium acetate
Fórmula: C₁₈H₃₉NO₂
Peso Molecular: 301.51 g/mol
Ponto de Fusão: 95…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043208
Número CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8