Print…
Iron(III) citrate hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ferric citrate
OR16950-1KG OR16950-250G
APOSOR16950-1KGEA 163 EUR
APOSOR16950-1KG APOSOR16950-250G
Iron(III) citrate hydrate
Iron(III) citrate hydrate
Fórmula: C₆H₅FeO₇·xH₂O
Peso Molecular: 244.948 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149615
Número CAS: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6