Print…
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromobenzaldehyde
OR16948-1G OR16948-5G
APOSOR16948-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16948-1G APOSOR16948-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde 95%
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O
Ponto de Fusão: 89…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11040410
Número CAS: 67713-23-9