Print…
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16947-5G OR16947-1G
APOSOR16947-5GEA 0 EUR
APOSOR16947-5G APOSOR16947-1G
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-1H-indazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01138134
Número CAS: 4498-68-4