Print…
5-Bromo-o-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16945-25G OR16945-5G OR16945-100G
APOSOR16945-25GEA 0 EUR
APOSOR16945-25G APOSOR16945-5G APOSOR16945-100G
5-Bromo-o-cresol
5-Bromo-o-cresol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de Fusão: 75…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061906
Número CAS: 36138-76-8