Allyl bromide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR16937-250G
OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA
0
EUR
APOSOR16937-250G
APOSOR16937-1KG
Allyl bromide 99%
Allyl bromide
Fórmula:
C₃H₅Br Ponto de ebulição: 70…71 °C Ponto de Fusão: –119 °C Densidade: 1,398 g/cm³ (25 °C) Ponto de Inflamação: –1 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000244 Número CAS: 106-95-6 EINECS: 203-446-6 UN: 1099 ADR: 3+6.1,I |