Print…
Iodotrimethylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16935-100G OR16935-250G
APOSOR16935-100GEA 87 EUR
APOSOR16935-100G APOSOR16935-250G
Iodotrimethylsilane
Iodotrimethylsilane
Fórmula: C₃H₉ISi
Ponto de ebulição: 105…106 °C
Densidade: 1,406 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –2 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00001028
Número CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II