Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrazide
OR16906-1G OR16906-5G OR16906-250MG
APOSOR16906-1GEA 116 EUR
APOSOR16906-1G APOSOR16906-5G APOSOR16906-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbohydrazide
Fórmula: C₈H₈N₄O
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021499
Número CAS: 886361-97-3