Print…
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16902-500MG OR16902-250MG
APOSOR16902-500MGEA 0 EUR
APOSOR16902-500MG APOSOR16902-250MG
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
tert-Butyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₂₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06739056
Número CAS: 336191-17-4