Print…
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16893-1G OR16893-5G
APOSOR16893-1GEA 0 EUR
APOSOR16893-1G APOSOR16893-5G
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
2-Amino-5-bromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆BrNO
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696879
Número CAS: 29124-57-0