Print…
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16881-1G OR16881-500MG
APOSOR16881-1GEA 671 EUR
APOSOR16881-1G APOSOR16881-500MG
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Fórmula: C₁₇H₂₈N₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12025950
Número CAS: 1160474-88-3