Print…
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 284 EUR
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₇ClN₂O₂
Peso Molecular: 210.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025931
Número CAS: 1140512-58-8