Print…
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-Chloro-5-azaindole-2-carboxylate
OR16875-1G OR16875-250MG
APOSOR16875-1GEA 133 EUR
APOSOR16875-1G APOSOR16875-250MG
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₉H₇ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 224…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09870065
Número CAS: 688357-19-9