Print…
Methyl-3-bromopicolinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-bromopicolinate
Methyl-3-bromopicolinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025946
Número CAS: 53636-56-9