Print…
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
OR16873-1G OR16873-500MG
APOSOR16873-1GEA 671 EUR
APOSOR16873-1G APOSOR16873-500MG
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Fórmula: C₁₁H₁₄INO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12025947
Número CAS: 756813-88-4