Print…
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16867-1G OR16867-500MG
APOSOR16867-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16867-1G APOSOR16867-500MG
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
3-Iodo-4-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄IN₃O₂
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781574
Número CAS: 885521-22-2