Print…
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16865-1G OR16865-250MG OR16865-5G
APOSOR16865-1GEA 0 EUR
APOSOR16865-1G APOSOR16865-250MG APOSOR16865-5G
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000856
Número CAS: 209526-98-7