Print…
5-Chloro-2-formylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 0 EUR
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chloro-2-formylpyridine
5-Chloro-2-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄ClNO
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277271
Número CAS: 31181-89-2