Print…
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4R)-(-)-5,5-Dimethyl-2-hydroxy-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide hydrate
OR16849-1G OR16849-500MG
APOSOR16849-1GEA 180 EUR
APOSOR16849-1G APOSOR16849-500MG
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Fórmula: C₁₁H₁₇O₅P
Peso Molecular: 260.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150741
Número CAS: 953776-24-4