Print…
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1683-1G OR1683-5G
APOSOR1683-1GEA 0 EUR
APOSOR1683-1G APOSOR1683-5G
4-Chloroindole-3-carbaldehyde 98%
4-Chloroindole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05864704
Número CAS: 876-72-2