Print…
1-Boc-3-formylindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, 1-Boc-3-Formylindole
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 21.9 EUR
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₃
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049230
Número CAS: 57476-50-3