Print…
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16709-1G OR16709-250MG
APOSOR16709-1GEA 336 EUR
APOSOR16709-1G APOSOR16709-250MG
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
1-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Fórmula: C₁₆H₂₈N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27923648
Número CAS: 1523606-44-1