Print…
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16700-100MG OR16700-250MG
APOSOR16700-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR16700-100MG APOSOR16700-250MG
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Fórmula: C₁₉H₂₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11111843
Número CAS: 929301-99-5