Print…
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16691-1G OR16691-5G
APOSOR16691-1GEA 0 EUR
APOSOR16691-1G APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Fórmula: C₄H₁₀ClN
Ponto de Fusão: 196…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11109576
Número CAS: 88887-87-0