Print…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 0 EUR
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Fórmula: C₄H₆N₄O
Ponto de ebulição: 454 °C
Ponto de Fusão: 187…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082808
Número CAS: 5334-31-6