Print…
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Aminopyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulphate salt, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole Hemisulphate, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate, Allopurinol Related Compound A
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 21.9 EUR
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Fórmula: C8H14N8O6S
Ponto de ebulição: 454,3 °C
Ponto de Fusão: 224…232 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013093
Número CAS: 27511-79-1