Print…
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16672-25G OR16672-5G
APOSOR16672-25GEA 0 EUR
APOSOR16672-25G APOSOR16672-5G
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrCl₂
Ponto de ebulição: 140…144 °C/31mmHg
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701317
Número CAS: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,II