NVP-AUY922
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
5-[2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl]-N-ethyl-4-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}isoxazole-3-carboxam, Luminespib, 5-(2,4-Dihydroxy-5-isopropylphenyl)-N-ethyl-4-(4-(morpholinomethyl)phenyl)isoxazole-3-carboxamide
OR16660-100MG
OR16660-25MG
APOSOR16660-100MGEA
793
EUR
APOSOR16660-100MG
APOSOR16660-25MG
NVP-AUY922
NVP-AUY922
Fórmula:
C₂₆H₃₁N₃O₅ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14635361 Número CAS: 747412-49-3 |