Print…
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16635-1G OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA 84.1 EUR
APOSOR16635-1G APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₄
Ponto de Fusão: 54…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05663890
Número CAS: 517874-21-4