Print…
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 29 EUR
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Fórmula: C₉H₆BrNO
Ponto de Fusão: 179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864695
Número CAS: 98600-34-1