Print…
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 132 EUR
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₃ClN₂O₄
Ponto de Fusão: 154…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277061
Número CAS: 944450-97-9