Print…
Glycolaldehyde diethyl acetal
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
OR16597-100G OR16597-25G OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA 299 EUR
APOSOR16597-100G APOSOR16597-25G APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Fórmula: HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂
Ponto de ebulição: 166…167 °C
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051486
Número CAS: 621-63-6
EINECS: 210-697-5