Print…
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1658-1G OR1658-5G OR1658-10G
APOSOR1658-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1658-1G APOSOR1658-5G APOSOR1658-10G
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde 97%
5-Cyanoindole-3-carboxyaldehyde
Fórmula: C10H6N2O
Ponto de Fusão: 248…253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01719101
Número CAS: 17380-18-6