Print…
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16566-1G OR16566-250MG OR16566-100MG
APOSOR16566-1GEA 301 EUR
APOSOR16566-1G APOSOR16566-250MG APOSOR16566-100MG
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Fórmula: C₅H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 75…76 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656696
Número CAS: 69595-02-4
UN: 3265
ADR: 8,II