Print…
1-Boc-4-bromoindole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1655-1G OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA 36.4 EUR
APOSOR1655-1G APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromoindole 95%
1-Boc-4-bromoindole
Fórmula: C₁₃H₁₄BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117874
Número CAS: 676448-17-2