Print…
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Chroman-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Chroman-6-boronic acid, pinacol ester
OR16520-1G OR16520-250MG OR16520-5G
APOSOR16520-1GEA 59.6 EUR
APOSOR16520-1G APOSOR16520-250MG APOSOR16520-5G
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₃
Ponto de Fusão: 72…74,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12028565
Número CAS: 1002727-88-9