Print…
Dibromoisocyanuric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16500-25G OR16500-5G OR16500-1G
APOSOR16500-25GEA 244 EUR
APOSOR16500-25G APOSOR16500-5G APOSOR16500-1G
Dibromoisocyanuric acid
Dibromoisocyanuric acid
Fórmula: C₃HBr₂N₃O₃
Ponto de Fusão: 309 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00463941
Número CAS: 15114-43-9
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II