Print…
1,5-Dibromonaphthalene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 29 EUR
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromonaphthalene 98%
1,5-Dibromonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆Br₂
Peso Molecular: 285.9600 g/mol
Ponto de Fusão: 130…130.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00089984
Número CAS: 7351-74-8