Print…
Sodium octyl sulphate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16472-25G OR16472-5G
APOSOR16472-25GEA 0 EUR
APOSOR16472-25G APOSOR16472-5G
Sodium octyl sulphate 99%
Sodium octyl sulphate
Fórmula: C₈H₁₇NaO₄S
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007470
Número CAS: 142-31-4