Print…
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-4-methylbenzylamine
OR16470-1G OR16470-25G OR16470-5G
APOSOR16470-1GEA 58 EUR
APOSOR16470-1G APOSOR16470-25G APOSOR16470-5G
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115412
Número CAS: 699-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III