Print…
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1647-10G OR1647-5G
APOSOR1647-10GEA 161 EUR
APOSOR1647-10G APOSOR1647-5G
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₅NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419311
Número CAS: 34595-26-1