Print…
N-Methyl-2-phenylacetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 72.5 EUR
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Fórmula: C₉H₁₁NO
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 330.3 °C
Ponto de Fusão: 53…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051354
Número CAS: 6830-82-6